Merck
ENAH305031E5
Enamine
3-(2-methoxypyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-methoxy-3-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-9-7(3-2-6-10-9)4-5-8(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
NCTIRVTVGMLEBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)