Merck
ENAH304F5D07
Enamine
3-methylcyclopent-1-ene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
82.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-1-cyclopentene
Inchi Code
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clave InChI
CXOZQHPXKPDQGT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)