ENAH304B1074
Enamine
methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-4-2-3-8(5-9)10-6-12-13-7-10/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LJLWLUQZSZLXMJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)