Merck
ENAH304927B4
Enamine
4-(2,4-dimethoxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2',4'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)10-3-5-11(6-4-10)15(16)17/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
XVVFNXGUNVVYOR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1141720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)