Merck
ENAH30480967
Enamine
2-(aminomethyl)benzene-1,4-diol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,9-10H,4,8H2
Clave InChI
KHZCDSSLAQEJBH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371197