Merck
ENAH30463BA0
Enamine
3-oxo-2H,3H-furo[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-oxo-2,3-dihydrofuro[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClNO4S/c12-18(15,16)9-4-7-8(14)5-17-11(7)10-6(9)2-1-3-13-10/h1-5,14H
Clave InChI
VHXJMIHMRUCVRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41747
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)