Merck
ENAH3045D1B5
Enamine
N-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]-2-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
N-[(4-bromo-2-thienyl)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C11H9BrFNS/c12-8-5-9(15-7-8)6-14-11-4-2-1-3-10(11)13/h1-5,7,14H,6H2
Clave InChI
BVBCHPOSHPXSJO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165654
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)