Merck
ENAH303628C8
Enamine
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
298,50 €
250 MG
406,40 €
500 MG
614,40 €
1 G
774,30 €
2.5 G
1289,10 €
5 G
2145,80 €
10 G
3860,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6515121-100MG
298,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
298,50 €
250 MG
406,40 €
500 MG
614,40 €
1 G
774,30 €
2.5 G
1289,10 €
5 G
2145,80 €
10 G
3860,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6515121-100MG
298,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
195-196
Iupac Name
1,3-dioxoisoindolin-2-yl (tert-butoxycarbonyl)glycinate
Inchi Code
1S/C15H16N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-8-11(18)23-17-12(19)9-6-4-5-7-10(9)13(17)20/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,21)
Clave InChI
GOUMYVDROFSDHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6515121
Melting Point
195-196
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6515121
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)