Merck
ENAH3035E778
Enamine
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6498385-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6498385-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7NO3S2/c1-4-2-6(12(7,9)10)11-5(4)3-8/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
Clave InChI
AXRWQRLIKNISOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)