Merck
ENAH3035E40F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6494901-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6494901-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-9(14)6-12(13)4-5-16-8-12/h4-8H2,1-3H3
Clave InChI
CZZKIJGSOVUQKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)