Merck
ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
Seleccione un Tamaño
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1211,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6492079-100MG
172,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1211,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6492079-100MG
172,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
Clave InChI
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)