ENAH3035DECE
Enamine
3-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)azetidine; trifluoroacetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6490334-50MG
374,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6490334-50MG
374,40 €
Iupac Name
3-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H12FNO.C2HF3O2/c1-13-10-4-7(2-3-9(10)11)8-5-12-6-8;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3;(H,6,7)
Clave InChI
MJPGCCGOQZOHTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)