ENAH3035DE5C
Enamine
N-methyl-N'-(pyridin-3-yl)methanimidamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.17
Iupac Name
N-methyl-N'-(3-pyridinyl)imidoformamide
Inchi Code
1S/C7H9N3/c1-8-6-10-7-3-2-4-9-5-7/h2-6H,1H3,(H,8,10)
Clave InChI
QUUUGIJDKNUIPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489489
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489489
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)