Merck
ENAH3035DDFC
Enamine
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
586,30 €
100 MG
767,00 €
250 MG
1093,30 €
500 MG
1725,10 €
1 G
2211,30 €
2.5 G
4334,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6488167-50MG
586,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
586,30 €
100 MG
767,00 €
250 MG
1093,30 €
500 MG
1725,10 €
1 G
2211,30 €
2.5 G
4334,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6488167-50MG
586,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-13-8(11)7-3-4-10-9(7)5-12-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
AHVMCEQCQBEFPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)