Merck
ENAH3035DCE8
Enamine
tert-butyl 3-[2-(methylamino)ethyl]azetidine-1-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6478167-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.77
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6478167-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-(methylamino)ethyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-9(8-13)5-6-12-4;/h9,12H,5-8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
GIITZJHGPXUNDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478167
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)