ENAH3035DA79
Enamine
5-hydroxypyridine-2-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5203558-50MG
427,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5203558-50MG
427,70 €
Iupac Name
5-hydroxy-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O3S/c6-11(9,10)5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,9,10)
Clave InChI
FRVFDEXJNVBFLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)