Merck
ENAH3035D515
Enamine
5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1092,80 €
1 G
1389,20 €
2.5 G
2678,80 €
5 G
3941,10 €
10 G
5823,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2207304-50MG
357,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1092,80 €
1 G
1389,20 €
2.5 G
2678,80 €
5 G
3941,10 €
10 G
5823,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2207304-50MG
357,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C3BrN3S/c4-3-7-6-2(1-5)8-3
Clave InChI
OIQMOCBYXIIUPS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2207304
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2207304
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)