Merck
ENAH3035CB8B
Enamine
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
526,50 €
100 MG
686,40 €
250 MG
981,50 €
500 MG
1545,70 €
1 G
1979,90 €
2.5 G
3881,80 €
5 G
5746,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156979-50MG
526,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
526,50 €
100 MG
686,40 €
250 MG
981,50 €
500 MG
1545,70 €
1 G
1979,90 €
2.5 G
3881,80 €
5 G
5746,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156979-50MG
526,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-13-8(12)9(6-14-7-9)11-4-2-10-3-5-11/h10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
JAYJGEQVGGXCAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)