Merck
ENAH3035CB87
Enamine
2-(cyclopent-3-en-1-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156346-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156346-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
51-52
Iupac Name
2-(cyclopent-3-en-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
HNUKIQPNVRSFQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156346
Melting Point
51-52
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156346
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)