ENAH2C558834
Enamine
4-(morpholin-4-yl)quinazoline-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6486478-100MG
406,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6486478-100MG
406,40 €
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-7-quinazolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c17-13(18)9-1-2-10-11(7-9)14-8-15-12(10)16-3-5-19-6-4-16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,17,18)
Clave InChI
XQJHISFKIXDERQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)