Merck
ENAH2C5586D7
Enamine
N-(5-acetamidopentyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1696,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6488731-100MG
299,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1696,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6488731-100MG
299,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
127-128
Iupac Name
N,N'-(pentane-1,5-diyl)diacetamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-8(12)10-6-4-3-5-7-11-9(2)13/h3-7H2,1-2H3,(H,10,12)(H,11,13)
Clave InChI
FQKKPLXFGDCBJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488731
Melting Point
127-128
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488731
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)