Merck
ENAH2C558574
Enamine
tert-butyl 4a-amino-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6488381-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6488381-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4a-aminooctahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-8-13(14)7-4-6-10(13)15/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clave InChI
AXIXCCDRBVNDAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)