ENAH2C55818D
Enamine
2-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6481506-100MG
118,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6481506-100MG
118,30 €
Iupac Name
(5-fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c11-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12(9)6-10(13)14/h1-5H,6H2,(H,13,14)
Clave InChI
HWMIWHZKBNDAMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481506
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)