Merck
ENAH2C557CD4
Enamine
(6-chloropyridin-3-yl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
Seleccione un Tamaño
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
2.5 G
2434,40 €
5 G
3582,30 €
10 G
5290,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6474098-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
2.5 G
2434,40 €
5 G
3582,30 €
10 G
5290,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6474098-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-S-methylenepyridine-3-sulfinamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2OS/c1-11(8,10)5-2-3-6(7)9-4-5/h2-4H,1H2,(H2,8,10)
Clave InChI
CCPAZXWZXXUPQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474098
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)