ENAH2C557CC7
Enamine
tert-butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6474083-50MG
436,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6474083-50MG
436,30 €
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-6-4-10(5-7-18)12-16-8-11(15)9-17-12/h8-10H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
UIDYGYFDXWZJPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474083
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)