Merck
ENAH2C557AA4
Enamine
rac-(1R,6S,7R)-2-oxobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6478118-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6478118-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R,6S,7R)-2-oxobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-5-3-1-2-4-6(5)7(4)8(10)11/h4,6-7H,1-3H2,(H,10,11)/t4-,6-,7+/m0/s1
Clave InChI
FGQMQAVNCATITO-JSKYLQRQSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478118
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478118
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)