ENAH2C557801
Enamine
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6472333-50MG
357,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6472333-50MG
357,00 €
Iupac Name
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-10(11,12)8(9(13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
AWWDLBSVZSUFCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)