Merck
ENAH2C5577BC
Enamine
1-(3-hydroxypropyl)imidazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1355,40 €
1 G
1724,60 €
2.5 G
3337,90 €
5 G
4917,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6206257-50MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1355,40 €
1 G
1724,60 €
2.5 G
3337,90 €
5 G
4917,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6206257-50MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-hydroxypropyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c9-3-1-2-8-4-5(10)7-6(8)11/h4,9-10H,1-3H2,(H,7,11)
Clave InChI
HBOPLNMPQYGUNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6206257
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6206257
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)