ENAH2C5575FF
Enamine
2-bromo-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2990788-100MG
120,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2990788-100MG
120,90 €
Iupac Name
2-bromo-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14BrNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
IFRWSGWGJXKGLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2990788
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)