Merck
ENAH2C5574F9
Enamine
1-(hydroxymethyl)-3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
1116,20 €
250 MG
1573,80 €
500 MG
2455,20 €
1 G
3135,10 €
2.5 G
6101,70 €
5 G
9005,90 €
10 G
13.332,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2010541-100MG
1116,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
1116,20 €
250 MG
1573,80 €
500 MG
2455,20 €
1 G
3135,10 €
2.5 G
6101,70 €
5 G
9005,90 €
10 G
13.332,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2010541-100MG
1116,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(hydroxymethyl)-3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-7(2)9(6(11)12)3-8(4-9,5-10)13-7/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
QNCUCVHLJKLDKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010541
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010541
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)