Merck
ENAH2C557445
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2010229-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2010229-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S/c1-2-11-5-7(14(9,12)13)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
QTCFOTKUIREOHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)