Merck
ENAH2C557316
Enamine
4-benzyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Iupac Name
4-benzyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-12(15)11-7-10(8-13-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,13H,6H2,(H,14,15)
Clave InChI
SKCSDKFUORAQCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721095
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721095
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)