Merck
ENAH2C5569F7
Enamine
4-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)oxane-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
447,20 €
100 MG
668,20 €
250 MG
954,20 €
500 MG
1502,80 €
1 G
1927,90 €
2.5 G
3777,80 €
5 G
5591,30 €
10 G
8291,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1587466-50MG
447,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
447,20 €
100 MG
668,20 €
250 MG
954,20 €
500 MG
1502,80 €
1 G
1927,90 €
2.5 G
3777,80 €
5 G
5591,30 €
10 G
8291,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
435.52
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1587466-50MG
447,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C26H29NO5/c28-24(29)26(11-15-31-16-12-26)18-9-13-27(14-10-18)25(30)32-17-23-21-7-3-1-5-19(21)20-6-2-4-8-22(20)23/h1-8,18,23H,9-17H2,(H,28,29)
Clave InChI
QKLQANFRSQWMIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587466
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)