Merck
ENAH11E38DF4
Enamine
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1986858-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1986858-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H11Cl/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h1,5-8H,2-3H3
Clave InChI
UWLDSHXJQVESRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)