ENAH11E21CD8
Enamine
1-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1930217-100MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1930217-100MG
378,30 €
Iupac Name
1-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H9ClF3N/c1-5(14)7-3-2-6(10)4-8(7)9(11,12)13/h2-5H,14H2,1H3
Clave InChI
VRJFJMHXALWFOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930217
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)