Merck
ENAH11E1950C
Enamine
2-(4-bromo-3-chlorophenyl)propanal
Seleccione un Tamaño
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1102,40 €
1 G
1414,40 €
2.5 G
2772,90 €
5 G
4102,80 €
10 G
6082,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1907932-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1102,40 €
1 G
1414,40 €
2.5 G
2772,90 €
5 G
4102,80 €
10 G
6082,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.52
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1907932-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-bromo-3-chlorophenyl)propanal
Inchi Code
1S/C9H8BrClO/c1-6(5-12)7-2-3-8(10)9(11)4-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
GELVYUXIFPYSAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1907932
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1907932
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)