Merck
ENAH11E0CE62
Enamine
tert-butyl N-[2-amino-2-(2-fluorophenyl)ethyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1878975-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1878975-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-2-(2-fluorophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H19FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)14/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
QOOKUBPKAQBBLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878975
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878975
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)