Merck
ENAH11E0CD40
Enamine
tert-butyl 4-(4-oxobutyl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
474,00 €
250 MG
657,30 €
500 MG
1009,60 €
1 G
1281,30 €
2.5 G
2470,80 €
5 G
3634,30 €
10 G
5367,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1879558-100MG
474,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
474,00 €
250 MG
657,30 €
500 MG
1009,60 €
1 G
1281,30 €
2.5 G
2470,80 €
5 G
3634,30 €
10 G
5367,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1879558-100MG
474,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-oxobutyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-9-7-12(8-10-15)6-4-5-11-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
HEXRGZVOCHOEAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879558
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)