Merck
ENAH11E0C337
Enamine
tert-butyl 4-[(1-hydroxycyclopropyl)methyl]piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1877954-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1877954-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-((1-hydroxycyclopropyl)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-4-11(5-9-15)10-14(17)6-7-14/h11,17H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
CHJICAYFYRKOHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877954
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877954
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)