Merck
ENAH11E0B62D
Enamine
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1875396-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.39
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1875396-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-10-9-18-14(11-19)12-5-7-13(8-6-12)15(20)22-4/h5-8,14,18H,9-11H2,1-4H3
Clave InChI
AXLRKSDURDYZBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)