Merck
ENAH11E00EA0
Enamine
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
323,70 €
250 MG
462,80 €
500 MG
729,30 €
1 G
934,70 €
2.5 G
1963,00 €
5 G
3879,20 €
10 G
7571,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1841031-100MG
323,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
323,70 €
250 MG
462,80 €
500 MG
729,30 €
1 G
934,70 €
2.5 G
1963,00 €
5 G
3879,20 €
10 G
7571,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1841031-100MG
323,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-7-2-3-8(12)6-9(7)11(4-5-11)10(13)14/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
NYRPFZYVIDWNBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841031
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)