ENAH11E00BEC
Enamine
2-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)butan-2-amine
About This Item
Iupac Name
1,1-dimethyl-3-(1-pyrrolidinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-9(2,10)5-8-11-6-3-4-7-11/h3-8,10H2,1-2H3
Clave InChI
NPSGZUYANLXYQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840341
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840341
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)