Merck
ENAH11DD2066
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F2O/c8-6(9)4-7(5-10)2-1-3-7/h6,10H,1-5H2
Clave InChI
PLYIAELBZOTNLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)