Merck
ENAH11DD1FBA
Enamine
methyl (2S,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
1281,80 €
250 MG
1830,40 €
500 MG
2883,40 €
1 G
3697,20 €
2.5 G
7247,50 €
5 G
10.722,40 €
10 G
15.901,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1721885-100MG
1281,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
1281,80 €
250 MG
1830,40 €
500 MG
2883,40 €
1 G
3697,20 €
2.5 G
7247,50 €
5 G
10.722,40 €
10 G
15.901,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1721885-100MG
1281,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl (2S,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO2.ClH/c1-13-6(12)5-2-4(3-11-5)7(8,9)10;/h4-5,11H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-;/m0./s1
Clave InChI
RVYOWIHHHSZCRT-FHAQVOQBSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721885
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721885
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)