Merck
ENAH11DD1F2C
Enamine
2-amino-3-(3-cyano-2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
1179,10 €
250 MG
1682,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1723771-100MG
1179,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
1179,10 €
250 MG
1682,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1723771-100MG
1179,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-3-(3-cyano-2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FN2O3/c11-9-5(3-7(13)10(15)16)1-2-8(14)6(9)4-12/h1-2,7,14H,3,13H2,(H,15,16)
Clave InChI
UEXAMVGOPJRRHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723771
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723771
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)