ENAH11DD1C0B
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl}methanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1719796-100MG
299,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1719796-100MG
299,00 €
Iupac Name
(1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-6-7-1-2-8(5-7)10-3-4-11-8/h7H,1-6,9H2
Clave InChI
WXYAYVWLCURXPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)