Merck
ENAH11DD1BCA
Enamine
2-(1H-pyrazol-3-yl)morpholine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
286,80 €
250 MG
389,50 €
500 MG
587,10 €
1 G
740,50 €
2.5 G
1156,50 €
5 G
1848,10 €
10 G
3232,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1717666-100MG
286,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
286,80 €
250 MG
389,50 €
500 MG
587,10 €
1 G
740,50 €
2.5 G
1156,50 €
5 G
1848,10 €
10 G
3232,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1717666-100MG
286,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.2ClH/c1-2-9-10-6(1)7-5-8-3-4-11-7;;/h1-2,7-8H,3-5H2,(H,9,10);2*1H
Clave InChI
SCICKVHEZHFTEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717666
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717666
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)