ENAH11DD180E
Enamine
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1716771-100MG
484,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1716771-100MG
484,90 €
Iupac Name
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c9-4-5(1-6-2-5)8-3-7-4;/h6,8H,1-3H2,(H,7,9);1H
Clave InChI
ZDFLBUBZFJAJFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716771
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)