ENAH11DD1791
Enamine
N-ethyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1716035-50MG
361,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1716035-50MG
361,40 €
Iupac Name
N-ethyl-3-hydroxy-1-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c1-2-7-6(10)8-3-5(9)4-8/h5,9H,2-4H2,1H3,(H,7,10)
Clave InChI
QVUZNVSNHYYLRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)