Merck
ENAH11DD0B98
Enamine
3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)propan-1-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1341,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1257873-50MG
433,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1341,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1257873-50MG
433,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C5H9N3O/c6-3-1-2-5-8-7-4-9-5/h4H,1-3,6H2
Clave InChI
LAFKIILHZJVCFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257873
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)